Wichtige Dokumente
S7049
D-Sphingosin
synthetic
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol, 4-Sphingenin, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
74.2-78.1 °C
Löslichkeit
chloroform: complete 20 mg/mL, clear, colorless
Lipid-Typ
sphingolipids
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Prkca(24680)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable