Wichtige Dokumente
860674P
Avanti
Sphinganine (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P, powder
Synonym(e):
D-erythro-sphinganine (C20 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860674P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h19-20,22-23H,2-18,21H2,1H3/t19-,20+/m0/s1
InChIKey
UFMHYBVQZSPWSS-VQTJNVASSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)