Wichtige Dokumente
S4887
D-(+)-Sorbose
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?