S0652
Saccharose-Octasulfat-Aluminium-Komplex
Synonym(e):
Sucralfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
<0.5% chloride content
Farbe
white to almost white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@]2(COS([O-])(=O)=O)O[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]2OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H20O35S8.16Al.40H2O/c12-47(13,14)36-1-3-4(41-49(18,19)20)5(42-50(21,22)23)6(43-51(24,25)26)9(38-3)39-11(2-37-48(15,16)17)8(45-53(30,31)32)7(44-52(27,28)29)10(40-11)46-54(33,34)35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3-10H,1-2H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1
InChIKey
JTZPPHUZZDKEOC-RBQAPOGLSA-A
Angaben zum Gen
human ... PGA5(5222)
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable