Merck
RES1164B-A7
SAFC
BIS-TRIS-Hydrochlorid
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
BIS-TRIS -hydrochlorid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis(2-(Hydroxyethyl)amino-tris((hydroxymethyl)methan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin and microbial; tested
Nützlicher pH-Bereich
5.8-7.2
pKa 
6.5
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChIKey
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
Bis Tris HCl ist ein häufig verwendeter biologischer Puffer für eine sehr breite Anwendung in biologischen Systemen wie Diagnostik, Elektrophorese und proteinbasierter Bioverarbeitung. Der pKₐ-Wert von Bis Tris beträgt 6,36, was es zu einem guten Kandidaten für biologisch basierte Formulierungen macht.
Bis Tris HCl kann in einer Vielzahl von biologischen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Kulturmedien, Elektrophorese-Trennungen und diagnostischen Reagenzformulierungen.
Verpackung
Dieses Produkt ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES1164B-A701X: 100 g Behälter
RES1164B-A702X: 1 kg Behälter
RES1164B-A704X: 10 kg Behälter
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable