Merck
RES1052B-B7
SAFC
BIOTIN
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Biotin, D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
Beilstein:
86838
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
97.5-100.5%
Form
powder
Verunreinigungen
Trace metals; tested
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
Eignung
suitable for manufacturing use
SMILES String
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChIKey
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Um die Dokumentation für dieses Produkt anzufordern, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“. Beachten Sie bitte, dass der Zugang zur Dokumentation für dieses Produkt eine Vertraulichkeitsvereinbarung erfordert.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Verpackung
Das Produkt ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES1052B-B701X: Behälter mit 1 g
RES1052B-B707X: Behälter mit 10 g
RES1052B-B708X: Behälter mit 25 g
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Corey J Fugate et al.
Biochimica et biophysica acta, 1824(11), 1213-1222 (2012-02-14)
The enzyme cofactor and essential vitamin biotin is biosynthesized in bacteria, fungi, and plants through a pathway that culminates with the addition of a sulfur atom to generate the five-membered thiophane ring. The immediate precursor, dethiobiotin, has methylene and methyl
Shigehiro Takahashi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 402(5), 1749-1758 (2011-08-26)
In this review, the preparation and properties of protein architectures constructed by layer-by-layer (LbL) deposition through avidin-biotin and concanavalin A (Con A)-sugar interactions are discussed in relation to their use for optical and electrochemical biosensors. LbL films can be constructed
Pierre-Alexandre Driguez et al.
Natural product reports, 31(8), 980-989 (2014-04-08)
Covering: up to November 2013. Heparin and heparan sulfate are natural polysaccharides with strong structural variations, which are responsible for their numerous specific biological properties. One key target of heparin, among others, is antithrombin, a serine protease inhibitor that, upon
Abdussalam Adina-Zada et al.
Biochemical Society transactions, 40(3), 567-572 (2012-05-24)
The activity of the biotin-dependent enzyme pyruvate carboxylase from many organisms is highly regulated by the allosteric activator acetyl-CoA. A number of X-ray crystallographic structures of the native pyruvate carboxylase tetramer are now available for the enzyme from Rhizobium etli
Janos Zempleni et al.
BioFactors (Oxford, England), 35(1), 36-46 (2009-03-26)
Biotin is a water-soluble vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans. Biotin is also covalently attached to distinct lysine residues in histones, affecting chromatin structure and mediating gene regulation. This review describes mammalian biotin metabolism, biotin