Wichtige Dokumente
R9629
D-(−)-Ribose
suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99% (GC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChIKey
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Eignung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)