Wichtige Dokumente
R9133
Kaninchenserum aus Kaninchen
Synonym(e):
Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Sterilität
non-sterile
Enthält
preservative
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Immunhistochemie (IHC)
- α-Toxin-Neutralisationsexperimente (1:200)
- indirekte Immunzytochemie
- Immunpräzipitation
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)