Merck
S7648
Seren aus Ratte
frozen liquid
Synonym(e):
Rattenblut, Rattenserum
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32039090
Biological source:
rat
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile
Form:
frozen liquid
Shipped in:
dry ice
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
sterility
sterile
form
frozen liquid
origin
USA origin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Rattenseren wurden wie folgt verwendet:
  • bei der Lebensmittelfolatanalyse zum Herstellen von Rattenserumkonjugase, um Folate in Extraktproben zu dekonjugieren
  • bei der Herstellung von Dekonjugase für den Enzymverdau
  • in Ex-vivo-Experimenten zum Analysieren von mit intravenösen Eisenpräparaten gespiktem Rattenserum
Biochem/physiol Actions
Rattenserum fördert die Reaggregation von Inselzellen der Ratte zu dreidimensionalen Pseudoinseln, die für Transplantationsstudien nützlich sind. Es dient als Inhibitor der nichtspezifischen Bindung von Rattenantikörpern in immunhistochemischen Verfahren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)