Merck
R8755
Sigma-Aldrich
RPMI-1640-Medium
With ʟ-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
RPMI-1640-Medium, Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Anwendung
RPMI-1640-Medium wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Es wird in Zellkulturmedium eingesetzt: Murine EL-4-Thymomzellen wurden in RPMI-1640-Medium mit anderen Komponenten ergänzt
  • Es wird zur mykobakteriellen Infektion von Splenozyten eingesetzt (in antibiotikafreiem RPMI-1640-Medium)
  • Es wird zur Isolation und Kultivierung von Zellen eingesetzt
  • Es wird als Kulturmedium (als eine der Komponenten) während der Lymphozytentrennung und -kultivierung, ELISPOT-Assay, Ex-vivo-Proliferationsassay eingesetzt
  • Es wird in Medium für die gp39-Genexpression und CD40-Immunglobulinbindungsassays eingesetzt
  • Es wird zur Herstellung von Antimykotika eingesetzt
Menge
Die Formulierung enthält 10,4 Gramm Pulver je Liter Medium.
Rekonstituierung
Ergänzungsmittel mit 2,0 g/l Natriumbicarbonat.
Sonstige Hinweise
Es wurde gezeigt, dass Phenolrot das Wachstum mancher Zellen mit Klonierungsdichte hemmt. Verwenden Sie dieses Medium bei der Arbeit mit Stammzellen oder beim Züchten von Zellen mit niedriger Dichte. Es wird auch für die Verwendung in der In-vitro-Diagnose verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
M Farrington et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(3), 1099-1103 (1994-02-01)
Common variable immunodeficiency (CVI) is characterized by hypogammaglobulinemia and recurrent bacterial infections due to failure of CVI B cells to differentiate in vivo into immunoglobulin-secreting plasma cells. We hypothesized that T-cell dysfunction resulting in abnormal contact-mediated B-cell activation may play
Manuel Cuenca-Estrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), 3644-3647 (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates was tested against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, and itraconazole. Overall, the
M E Klepser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), 1392-1395 (1997-06-01)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-related growth effects observed over a narrow range of concentrations. Amphotericin B exhibited fungicidal
Mathias Lichterfeld et al.
The Journal of experimental medicine, 200(6), 701-712 (2004-09-24)
Virus-specific CD8(+) T cells are associated with declining viremia in acute human immunodeficiency virus (HIV)1 infection, but do not correlate with control of viremia in chronic infection, suggesting a progressive functional defect not measured by interferon gamma assays presently used.