Wichtige Dokumente
R4528
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
clone 9H10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein-A1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9H10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34 kDa
Speziesreaktivität
human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of 293T cells
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HNRNPA1(3178)
mouse ... Hnrnpa1(15382)
rat ... Hnrnpa1(29578)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Does not immunoprecipitate the hnRNP complex.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable