Wichtige Dokumente
PZ0343
PF-06260414
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-[(4R)-tetrahydro-4-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2,6-thiadiazin-2-yl]-1-isoquinolinecarbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light orange to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@H](CNS1(=O)=O)CN1C2=CC3=CC=NC(C#N)=C3C=C2
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-10-8-17-21(19,20)18(9-10)12-2-3-13-11(6-12)4-5-16-14(13)7-15/h2-6,10,17H,8-9H2,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
ZKAVFOXYJCREBQ-SNVBAGLBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable