Wichtige Dokumente
PHL89651
β-Ecdyson
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
20-Hydroxyecdyson, β-Ecdyson, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-on, Ecdysteron, Häutungshormon von Insekten, Polypodin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChIKey
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)