Wichtige Dokumente
PZ0341
PF-06733804
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-5-((1S)-2,2-difluoro-4-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)cyclopentyloxy)-N-methylnicotinamide, 6-Amino-5-[[(3S)-4,4-difluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]-3-pyrrolidinyl]oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, PF06733804
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC1=C(O[C@H]2CN(C(CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)CC2(F)F)C=C(C(NC)=O)C=N1
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable