PLA0224
Rabbit anti-IKK-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKK-a kinase, IKK-alpha, IKK1, IKKA, IkB kinase alpha subunit, IkBKA, IkappaB kinase, NFKBIKA, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, TCF-16, TCF16, transcription factor 16
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_001269.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... IKK-alpha(1147)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)