Wichtige Dokumente
H6536
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone H1α67, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
H1α67, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 120 kDa
Speziesreaktivität
rat, sheep, ferret, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:1,000 using antigen retrieval
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIF1A(3091)
mouse ... Hif1a(15251)
rat ... Hif1a(29560)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable