Merck
P8396
Sigma-Aldrich
Piperacillin Natriumsalz
penicillin analog
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N5NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.54
Beilstein:
5373920
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51282423
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)c4ccccc4)C(=O)C1=O
InChI
1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChIKey
WCMIIGXFCMNQDS-IDYPWDAWSA-M
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: ß-Lactam
Anwendung
Piperacillin ist ein semisynthetisches Breitspektrum-Antibiotikum aus der Gruppe der Ureidopenicilline. Es wird aus Ampicillin gewonnen. Es wurde in pharmakokinetischen Studien eingesetzt, um die antimikrobielle Therapie bei Sepsispatienten zu optimieren. Es wird für die Erforschung von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Piperacillin verwendet und dient zur Untersuchung multiresistenter Organismen.
Biochem./physiol. Wirkung
Piperacillin hemmt die letzte Stufe der bakteriellen Zellwandsynthese, indem es an bestimmte Penicillin-bindende Proteine (PBPs) bindet, was zu einer Zelllyse führt. Die Zelllyse wird durch autolytische Enzyme der bakteriellen Zellwand vermittelt. Piperacillin hat möglicherweise störenden Einfluss auf Autolysin-Inhibitoren.
Verpackung
1 g, 5 g, 10 g
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saloni Singla et al.
The Journal of antibiotics, 66(2), 61-66 (2012-11-22)
The existence of majority of bacteria in biofilm mode makes it difficult to eradicate them as antibiotics at much higher concentrations than the MICs are required to destroy these bacteria. This study investigated the effect of different classes of antibiotics
Paul Whitaker et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(1), 200-211 (2011-05-25)
A mechanistic understanding of the relationship between the chemistry of drug Ag formation and immune function is lacking. Thus, mass spectrometric methods were employed to detect and fully characterize circulating Ags derived from piperacillin in patients undergoing therapy and the
Sadikah Behbehani et al.
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 2 Suppl 1), 447-449 (2013-02-01)
Oxidized regenerated cellulose is a topical hemostatic agent that is used commonly in abdominal and pelvic surgery. Although oxidized regenerated cellulose mimicking an abscess has been reported after different operations, little is known about its side effects after gynecologic surgery.
Grace C Lee et al.
Clinical therapeutics, 34(12), 2297-2300 (2012-12-01)
Studies evaluating the outcomes of an extended-infusion (EI) piperacillin-tazobactam dosing strategy in specific cohorts of critically ill patients are lacking. A retrospective, pre-implementation and post-implementation study of 148 critically ill patients was conducted to compare EI and traditional infusion piperacillin-tazobactam.
Zhiping Li et al.
European journal of clinical pharmacology, 69(6), 1223-1233 (2013-01-29)
To develop population pharmacokinetic (PK) models for piperacillin/tazobactam in neonates and infants of less than 2 months of age in order to determine the appropriate dosing regimen and provide a rational basis for the development of preliminary dosing guidelines suitable