P7937
Protein Phosphatase-1 Catalytic Subunit, α-Isoform from rabbit
5,000-15,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
Protein phosphatase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (GE)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
5,000-15,000 units/mg protein
Mol-Gew.
37.5 kDa
Methode(n)
inhibition assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rabbit ... PPP1CA(100009298)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
by its phosphorylation status in cultured cells of sycamore (Acer
pseudoplatanus)