Merck
P7837
Sigma-Aldrich
Protein A aus Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan strain, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥95% (HPLC)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Assay
≥95% (HPLC)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
45,000
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Anwendung
Protein A kann mit verschiedenen Reporter-Molekülen konjugiert werden, darunter mit fluoreszierenden Farbstoffen (FITC), Enzymmarkern (Peroxidase, β-Galactosidase, alkalischer Phosphatase), Biotin und kolloidalem Gold, ohne dass sich dies auf die Antikörper-Bindungsstelle auf dem Molekül auswirkt. Diese Konjugate werden zum Nachweis von Immunglobulinen in verschiedenen immunchemischen Assays verwendet, u. a. im Western Blot, in der Immunhistochemie und in ELISA-Anwendungen. Darüber hinaus kann Protein A zur Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen Immunglobulinen auf einem festen Träger wie Agarose- oder Acryl-Beads immobilisiert werden. Es wird auch routinemäßig für Immunpräzipitations-Assays verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Protein A ist ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird. Er besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von 42 kDa, die vier repetitive Domänen enthält, die reich an Asparagin- und Glutaminsäure, aber frei von Cystein sind. Er enthält wenig oder keine Kohlenhydrate, nur 4 Tyrosinreste und keine Tryptophane. Protein A kann am Fc-Abschnitt von Immunglobulinen, insbesondere IgGs, einer großen Zahl von Spezies binden. Es wurde nachgewiesen, dass ein einzelnes Protein-A-Molekül mindestens 2 Moleküle von IgG gleichzeitig bindet. Die IgG-bindende Domäne von Protein A besteht aus drei antiparallelen α-Helices, deren dritte disruptiert wird, wenn das Protein mit dem Fc-Abschnitt der Immunglobuline komplexiert wird. Protein A bindet den Fc-Abschnitt von humanen IgG-Unterklassen, IgM, IgA und IgE; und von murinem IgG1 (schwach), IgG2a und IgG2b. Weiterhin bindet Protein A IgGs von anderen Spezies, darunter Affe, Kaninchen, Schwein, Meerschweinchen, Hund und Katze.
Protein A ist auch an mehreren verschiedenen biologischen Schutzfunktionen beteiligt, darunter an Antitumor-, toxischen und karzinogenen Aktivitäten. Es fungiert nicht nur als Immunmodulator, sondern besitzt auch antimykotische und antiparasitäre Eigenschaften.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chaitali P Basole et al.
Cellular signalling, 40, 62-72 (2017-08-31)
The levels of cAMP are regulated by phosphodiesterase enzymes (PDEs), which are targets for the treatment of inflammatory disorders. We have previously shown that PDE8 regulates T cell motility. Here, for the first time, we report that PDE8A exerts part
Microplate-based chromatin immunoprecipitation method, Matrix ChIP: a platform to study signaling of complex genomic events.
Flanagin S et al
Nucleic Acids Research, 36(3), e17-e17 (2008)
Irene Tom et al.
Current protocols in protein science, Chapter 27, Unit 27-Unit 27 (2013-04-03)
Functional protein microarrays offer the capability for high-throughput protein interaction analysis and have long promised to be a powerful tool for understanding protein interactions at the proteome scale. Although popular techniques for protein-protein interaction mapping like yeast-two-hybrid and affinity-purification mass
Thierry Champion et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 988, 331-343 (2013-03-12)
Surface plasmon resonance (SPR) is a key technology to evaluate IgG effector functions in vitro involving binding to Fcgamma receptors (FcγR). We describe here the chemical coupling of protein A to a sensor chip. IgGs prepared either from purified antibodies
Sally L Sherwen et al.
Zoo biology, 34(4), 287-295 (2015-06-04)
Free range exhibits are becoming increasingly popular in zoos as a means to enhance interaction between visitors and animals. However very little research exists on the impacts of visitors on animal behaviour and stress in free range exhibits. We investigated