Wichtige Dokumente
P7496
Anti-Protein Disulfide Isomerase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57 kDa
Speziesreaktivität
mouse, bovine, rat, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate from rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 1:250 using human HeLa cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Glycosphingolipid Biosynthetic Pathway