Merck
P7481
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 14 in. plates, natural
Synonym(e):
plate rack
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.22
Materialien
polycarbonate (autoclavable)
Leistungsmerkmale
Holds 14 in. plates
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18982-0014
Höhe
37 cm (14.5 in.)
Farbe
natural
Kompatibilität
for use with Petri Dishes
Anwendung
Increase workspace and efficiently transport petri dishes with the Easyplate. The Easyplate eliminates a "balancing act" of petri dishes and enables you to transport petri dishes rapidly and orderly.
Kompatibilität
Elastic holding devices keep the dishes in place. Write-on labels are provided for critical sample identification.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1