P6856
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 9 in. plates, natural
Synonym(e):
plate rack
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate (autoclavable)
Leistungsmerkmale
Holds 9 in. plates
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18982-0009
Höhe
24 cm (9.5 in.)
Farbe
natural
Kompatibilität
for use with Petri Dishes
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)