Merck
1.46502
Millipore
Ständer für 55-mm-Kontaktplatten
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Contact Plates, autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NC.81
Materialien
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
autoclavable
Durchm. × H
70 mm × 250 mm
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
for use with 55mm Contact Plates
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Gestelle für ICR- (Isolatoren- und Reinraum-) und ICR-plus-Kontaktplatten sind für die Überwachung von desinfizierten, trockenen Oberflächen in kritischen Reinräumen, RABS und Isolatoren geeignet. Die Edelstahlgestelle tragen zur sicheren, einfachen und bequemen Handhabung bei.
Anwendung
Gestelle für ICR-Kontaktplatten werden für die sichere und bequeme Handhabung von Kontaktplatten in kritischen Reinräumen, RABS und Isolatoren verwendet.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13