Wichtige Dokumente
P6636
L-α-Phosphatidylinositol aus Glycine max (soybean)
~50% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), Afamelanotid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualitätsniveau
Form
crude powder
Konzentration
~50% (TLC)
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54)/t37-,40?,41-,42+,43-,44-,45?/m1/s1
InChIKey
FQZQXPXKJFOAGE-KAEDGTSCSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable