Merck
P6282
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonym(e):
PLL HBr
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
product name
Poly-L-Lysin -hydrobromid, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
70,000-150,000
Verpackung
pkg of 5 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Oberflächendeckung
4 μg/cm2
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der ß-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Anwendung
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) für Zellkulturen empfohlen (0,5 mL einer 0,1 mg/mL-Lösung zur Beschichtung von 25 cm2). Die für jede Zelllinie und Anwendung optimalen Bindungsbedingungen müssen festgelegt werden.
Poly-L-Lysin-Hydrobromid wurde zur Vorbeschichtung der für In-vitro-Zellkulturen verwendeten Glasbodenschalen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Poly-L-Lysin dient als Vorbeschichtungssubstanz, um eine bessere Zellhaftung an Kulturoberflächen zu gewährleisten. Laut Forschungsergebnissen weisen Platten, die mit Poly-L-Lysin (PLL) beschichtet sind, eine beschleunigte Zellwachstumsrate auf. Es hat sich gezeigt, dass die Kultivierung mesenchymaler Stammzellen (MSCs) auf PLL-beschichteten Substraten die Stammzelleigenschaften dieser Zellen schützt und die Seneszenz hemmt. PLL-beschichtete Platten haben nachweislich ein verbessertes MSC-Wachstum und eine hochregulierte Expression von Genen, die mit Zelladhäsion, Differenzierung, Proliferation und Signalgebung assoziiert sind. Darüber hinaus haben poröse PLL-beschichtete Oberflächen Verbesserungen bei der Zellproliferation und der osteogenen Differenzierung von MSCs gezeigt.
Komponenten
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der ß-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Vorsicht
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Das Lyophilisat sollte bei -20 °C aufbewahrt werden.
Hinweis zur Analyse
Molekulargewicht beruht auf Viskosität. Ebenfalls mit MALLS analysiert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Faussner A, Deininger MM, Weber C, Steffens S
Journal of Separation Science, 17(7), e0260173-e0260173 (2022)
Poly-L-lysine Prevents Senescence and Augments Growth in Culturing Mesenchymal Stem Cells Ex Vivo
June Seok Heo, et al,
BioMed Research International (2016)
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner, et al.
PLoS ONE, 17(7) (2022)
Rahul Munshi et al.
Frontiers in neuroscience, 12, 560-560 (2018-08-30)
Determining the role and necessity of specific neurons in a network calls for precisely timed, reversible removal of these neurons from the circuit via remotely triggered transient silencing. Previously, we have shown that alternating magnetic field mediated heating of magnetic
Does NAD (P) H oxidase-derived H 2 O 2 participate in hypotonicity-induced insulin release by activating VRAC in beta-cells?
Crutzen R, et al.
Pfluegers Archiv, 463(2), 377-390 (2012)