Wichtige Dokumente
P5994
Phosphatase-Substrat
40 mg tablets
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-phosphat-bis-(cyclohexylammonium)-salz Dinatriumsalz Hexahydrat, pNPP Dinatriumsalz Hexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
tablet
Konzentration
36-44 mg/tablet
Verunreinigungen
p-nitrophenol, essentially free
Löslichkeit
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Menge
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable