Merck
P5521
Sigma-Aldrich
Phosphatase, alkalisch aus Rinderdarmschleimhaut
≥2,000 DEA units/mg protein
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase aus Rinderleber, Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form
aqueous solution
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2,000 DEA units/mg protein
Mol-Gew.
dimer ~160 kDa
Konzentration
≥1.0 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Enzym ist ein Glykoprotein, das ca. 12 % Kohlenhydrate enthält (6 % Hexosen und 6 % andere neutrale Zucker). Jedes Molekül der Alkalischen Phosphatase enthält vier Zink-Atome und vier Disulfidbrücken. Die maximale Aktivität der Alkalischen Phosphatase wird in Gegenwart von Magnesium erreicht. Es katalysiert die Hydrolyse von Phosphatmonoestern wie p-Nitrophenylphosphat, Phenylphosphat, Phenolphthaleinphosphat, α-Glycerinphosphat, β-Glycerinphosphat, 2-Phosphorylglycerat, Triosephosphat, Glucose-6-phosphat, Glucose-1-phosphat, Fructose-1-phosphat, Fructose-6-phosphat, Adenosin-5-phosphat, Adenosin-3-phosphat, Phosphoenolpyruvat und β-Nicotinamidadenindinucleotidphosphat. Arsenat, Cystein, Iod, anorganisches Phosphat, Pyrophosphat, Diisopropylphosphat, Triphenylphosphat, Diisopropylfluorphosphat und L-Phenylalanin sind einige der starken Inhibitoren der alkalischen Phosphatase.
Anwendung
Alkalische Phosphatase kann zur Dephosphorylierung von Kasein und anderen Proteinen verwendet werden. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden.
Alkalische Phosphatase wird zur Konjugation von Antikörpern und anderen Proteinen für ELISA, Western Blots und histochemischen Nachweis verwendet. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen wie Kasein und Nukleinsäuren zum Einsatz. Es kann zur Proteinmarkierung eingesetzt werden, wenn eine hohe Sensitivität erforderlich ist. Außerdem kann die Alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. Nach der Dephosphorylierung mit Alkalischer Phosphatase kann DNA oder RNA auch mit radiomarkiertem Phosphat (über dieT4-Polynukleotidkinase) markiert werden. Produkt P5521 wird zur Untersuchung der GTP-Hydrolyse eingesetzt .
Das Enzym von Sigma wird im Assay von Phosphatidylinositol-4-phosphat und Phosphatidylsinositol-4,5-bisphosphat eingesetzt. Es wird auch für Alkalische-Phosphatase-Assays mit einer nafion-modifizierten Elektrode verwendet.
Durch die hohe spezifische Aktivität empfohlen für konjugierte Antikörper und Proteine.
Biochem./physiol. Wirkung
Alkalische Phosphatase aus Darmschleimhaut vom Rind ist am stabilsten im pH-Bereich von 7,5 bis 9,5. Das Enzym weist eine breite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf und erfordert divalente Ionen von Zink, Magnesium oder Kalzium, um seine Wirkung zu entfalten.
Das Enzym weist eine weite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz.
Physikalische Eigenschaften
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.2 Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Einheitendefinition
Eine DEA-Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C. (Eine Glycin-Einheit entspricht ungefähr 3 DEA-Einheiten.)
Physikalische Form
Lösung in 3,2 M Ammoniumsulfat, 1 mM MgCl2 und 0,1 mM ZnCl2, pH 7,0
Angaben zur Herstellung
Affinitätsgereinigt
Dieses Produkt wird aus Darmschleimhaut vom Rind gewonnen. Verdünnungen sollten in 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1–5 mM Magnesiumchlorid, 0,1–0, mM Zinkchlorid und 50 % Glycerol vorgenommen und bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Hinweis zur Analyse
Packungsgrössen basieren auf DEA-Einheiten
Proteinbestimmung durch Biuret.
Rechtliche Hinweise
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Substrat
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1).
M J Maunders
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 16, 331-341 (1993-01-01)
P T Hawkins et al.
The Biochemical journal, 218(3), 785-793 (1984-03-15)
We have developed methods that yield estimates of the 32P content of each of the individual phosphate groups of phosphatidylinositol 4-phosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, thus extending the information available from studies of the labelling of these lipids in intact cells
Xinlin Du et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(24), 8858-8863 (2004-06-05)
A remote labeling method has been developed to determine (18)O kinetic isotope effects (KIEs) in Ras-catalyzed GTP hydrolysis. Substrate mixtures consist of (13)C-depleted GTP and [(18)O,(13)C]GTP that contains (18)O at phosphoryl positions of mechanistic interest and (13)C at all carbon
B A Ponder et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 31(7), 911-919 (1983-07-01)
The immunohistological demonstration of H2 antigens in cryostat sections of a wide variety of mouse tissues is reported. The purpose in developing the method was to use H2 antigens as cellular markers in studies of mouse chimeras. Monoclonal anti-H2 antibodies
Determination of alkaline phosphatase using a Nafion?-modified electrode.
Le Gal La Salle A, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 379(1), 281-291 (1994)