Merck
P4234
Sigma-Aldrich
Pyranose-Oxidase aus Coriolus sp.
recombinant, expressed in E. coli, ≥2.7 units/mg solid
Synonym(e):
Pyranose: Sauerstoff 2-Oxidoreduktase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥2.7 units/mg solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Pyranose-Oxidase (P2O) ist ein homotetramerisches Protein, das aus einem kovalent gebundenen Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) besteht. P2O kommt vorwiegend in holzabbauenden Basidiomyceten vor.
Anwendung
Pyranose-Oxidase von Coriolus sp. wird zur enzymatischen Oxidation von D-Glucose (DG) eingesetzt. Sie wird ebenfalls als Bestandteil in Sauerstoffabsorbern eingesetzt, um die Lebenszeit der Fluorophore zu erhöhen.
Biochem./physiol. Wirkung
In der klinischen Chemie kann Pyranose-Oxidase (P2O) zur Erkennung des 1,5-Anhydroglucitolmarkers eingesetzt werden, der zur glykämischen Kontrolle von Patienten mit Diabetes verwendet wird.
Pyranose-Oxidase (P2O) katalysiert die Oxidation von Aldopyranosen am C-2-Kohlenstoffatom, was zu den entsprechenden 2-Ketoaldosen führt. Es wird angenommen, dass die In-vivo-Substrate von P2O D-Glucose, D-Galactose und D-Xylose sind. Sie oxidieren zu 2-Keto-D-Glucose (D-arabino-Hexos-2-ulose, 2-Dehydro-D-Glucose), 2-Keto-D-Galactose (D-lyxo-Hexos-2-ulose, 2-Dehydro-D-Galactose) bzw. 2-Keto-D-Xylose (D-Threopentos-2-ulose, 2-Dehydro-D-Xylose). Pyranose-Oxidase weist eine bedeutende Aktivität mit Kohlenhydraten wie L-Sorbose, D-Glucono-1,5-lacton und D-Allose auf. Wenn Pyranose-Oxidase die Oxidation der Aldopyranosen katalysiert, werden Elektronen zu molekularem Sauerstoff übertragen und es kommt zur Bildung von Wasserstoffperoxid.
Einheitendefinition
Eine Einheit produziert 1,0 μmol Wasserstoffperoxid pro Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 7,0.
Sonstige Hinweise
Enthält Glutamat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mor R Alkaslasi et al.
Nature communications, 12(1), 2471-2471 (2021-05-02)
In vertebrates, motor control relies on cholinergic neurons in the spinal cord that have been extensively studied over the past hundred years, yet the full heterogeneity of these neurons and their different functional roles in the adult remain to be
C Leitner et al.
Applied and environmental microbiology, 67(8), 3636-3644 (2001-07-27)
We purified an intracellular pyranose oxidase from mycelial extracts of the white rot fungus Trametes multicolor by using ammonium sulfate fractionation, hydrophobic interaction, ion-exchange chromatography, and gel filtration. The native enzyme has a molecular mass of 270 kDa as determined
Tien-Chye Tan et al.
Journal of molecular biology, 409(4), 588-600 (2011-04-26)
Trametes multicolor pyranose 2-oxidase (P2O) is a flavoprotein oxidase that oxidizes d-glucose at C2 to 2-keto-d-glucose by a highly regioselective mechanism. In this work, fluorinated sugar substrates were used as mechanistic probes to investigate the basis of regioselectivity in P2O.
Wouter Van Hecke et al.
Bioresource technology, 100(23), 5566-5573 (2009-07-15)
The interactions between two oxidoreductases coupled by an artificial redox mediator have been described quantitatively to increase both stability and productivity. In this cascade oxidation, pyranose 2-oxidase oxidizes several aldoses at the C-2 position to 2-ketoaldoses. A redox mediator is
Oliver Spadiut et al.
The FEBS journal, 277(13), 2892-2909 (2010-06-10)
Pyranose 2-oxidase from Trametes multicolor is a 270 kDa homotetrameric enzyme that participates in lignocellulose degradation by wood-rotting fungi and oxidizes a variety of aldopyranoses present in lignocellulose to 2-ketoaldoses. The active site in pyranose 2-oxidase is gated by a