Wichtige Dokumente
P3768
PIPES Dinatriumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethansulfonsäure Dinatriumsalz, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)