Wichtige Dokumente
P1547
Palmitoleyl alcohol
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
cis-9-Hexadecenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (capillary GC)
Lipid-Typ
omega FAs
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
InChIKey
LBIYNOAMNIKVKF-FPLPWBNLSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves