P1411
Polymyxin-B-Agarose
aqueous glycerol suspension
Synonym(e):
PMB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Form
aqueous glycerol suspension
Kennzeichnungsgrad
~1 mg per mL
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Kapazität
200-500 μg/mL binding capacity (lipopolysaccharide)(from Escherichia coli serotype 0128:B12)
Eignung
suitable for chromatography
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable