Wichtige Dokumente
I6785
Anti-IRE1α antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ERN1, Anti-Endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Anti-IRE1, Anti-IRE1P, Anti-Inositol-requiring enzyme-1, Anti-Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using lysate of HEk-293T cells expressing human IRE1α
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human IRE1α
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERN1(2081)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable