P0652
Protease from Streptomyces sp.
Type XXI, ≥15 units/mg solid
Synonym(e):
actinase E, pronase E, Actinase E, Pronase E
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type XXI
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥15 units/mg solid
Mol-Gew.
~50 kDa
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Inhibitors : Diisopropyl fluorophosphate, EDTA
Optimum pH : >=12
Optimum temperature : 60oC
pH Stability : pH 5.0 - 11.5 (25oC,24hr)
Thermal stability : below 50oC (pH 8.3, 15min)
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable