Merck
P0389
Sigma-Aldrich
Penicillinase aus Bacillus cereus
lyophilized powder, 1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Synonym(e):
β-Lactamase I aus Bacillus cereus, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin-amido-β-lactam-Hydrolase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
1,500-3,000 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Zusammensetzung
Protein, ~10%
Methode(n)
activity assay: suitable
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Es wurde nachgewiesen, dass Penicillinase aus Bacillus cereus nach der Aufreinigung und Untersuchung auf Homogenität mittels Sedimentationsanalyse, aminoterminaler Analyse und vertikaler Polyacrylamid-Gelelektrophorese drei verschiedene Spezies enthält.
Anwendung
Penicillinase kann zur Reduzierung der Penicillinkonzentrationen bei Patienten mit schwerwiegenden Penicillinreaktionen verwendet werden.
Wird bei der Herstellung von Penicillin verwendet.
Wird bei der Herstellung von Penicillin verwendet. Penicillinase aus Bacillus cereus wurde bereits in einer Vergleichsstudie mit Penicillinase aus Bacillus subtillis verwendet, wobei sich die Michaelis-Konstante, die Form der pH-Aktivitätskurve und die immunologischen Eigenschaften signifikant unterschieden.
Biochem./physiol. Wirkung
Penicillinase katalysiert speziell die Hydrolyse des β-Lactam-Rings von Penicillin.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol des angegebenen Substrats pro Minute bei pH-Wert 7,0 und 25 °C. Als Benzylpenicillin-Einheiten vertrieben. Diese internationale Einheit (mit Benzylpenicillin als Substrat) entspricht ungefähr 600 Levy- bzw. 75 Pollock-Einheiten.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver, das Phosphat- und Citratpuffersalze enthält.
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung durch Biuret.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anaphylactic shock after therapy with penicillinase.
A L HYMAN
Journal of the American Medical Association, 169(6), 593-594 (1959-02-07)
Junichiro Marui et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 110(1), 8-11 (2010-06-15)
Aspergillus oryzae penicillin biosynthetic genes were clustered. The penicillin production was positively regulated by VeA, a global gene regulator required for transcriptional expression of the penicillin biosynthetic genes. Overexpression of the biosynthetic genes by a strong promoter yielded a greater
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569.
J Imsande et al.
The Journal of biological chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970-05-10)
Cristian Piras et al.
Chemical science, 13(6), 1746-1758 (2022-03-15)
Large-scale population screening for early and accurate detection of disease is a key objective for future diagnostics. Ideally, diagnostic tests that achieve this goal are also cost-effective, fast and easily adaptable to new diseases with the potential of multiplexing. Mass
M A van Opstal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(1), 49-60 (1990-01-01)
An automated assay for the determination of penicillin in formulations suitable for use in pharmaceutical quality control is presented. The method is based on the classical iodometric penicillin assay which is incorporated in a flow injection analysis (FIA) system. The