Merck
91274
Millipore
Penicillinase-Konzentrat
suitable for (Antibiotic inactivation), vial of 100 mL
Synonym(e):
Penicillinase -Lösung, β-Lactamase I, β-Lactamase-I-Konzentrat, Penicillinase-Enzym, Penicillinaselösung
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.76
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
vial of 100 mL
Eignung
suitable for (Antibiotic inactivation)
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Penicillinase-Konzentrat ist ein hochreines Enzympräparat, das β-Lactamase, auch bekannt als Penicillinase, enthält. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung, die direkt zu Testproben hinzugefügt werden kann (zur Inaktivierung von Beta-Lactam-Antibiotika aus Blut- oder Gewebeproben vor der routinemäßigen mikrobiologischen Untersuchung) oder zur Medienherstellung verwendet werden kann (entweder für die Umweltüberwachung oder für die Antibiotikasterilitätsprüfung). Dieses Konzentrat wurde speziell zur Verwendung in der Mikrobiologie als Ergänzung zu Nährmedien entwickelt, um Antibiotika in mikrobiellen Proben zu deaktivieren. Es kann Penicillin G, eines der häufig verwendeten Penicilline, mit einer beeindruckenden Rate von 10.000.000 Internationalen Einheiten (IU) pro ml pro Minute inaktivieren.
Penicillinase-Konzentrat ist ein wertvolles Instrument zur Hydrolysierung und Inaktivierung des β-Lactam-Rings, der in Penicillin und anderen verwandten Antibiotika vorhanden ist. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von Mechanismen der Antibiotikaresistenz und bei der Entwicklung von Nachweistests für Antibiotika.
Anwendung
Penicillinase-Konzentrat ist eine Ergänzung für Nährmedien, das zur Deaktivierung von Antibiotika in mikrobiellen Proben dient.
Inaktivierung von Penicillin G* 10.000.000 IU/ml/min
*Nicht alle Penicilline sind hinsichtlich ihrer Inaktivierung durch Penicillinase mit Penicillin G vergleichbar. Für manche wird möglicherweise sogar 20-mal mehr Penicillinase benötigt als für Penicillin G
Wirkstärke** 20.000 Levy-Einheiten/ml/min
**Levy-Einheit (LU): Penicillinase-Menge, die 59,3 IU (Internationale Einheiten) Natrium-Penicillin-G pro Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,0 inaktiviert
Verpackung
100 ml pro Fläschchen
Komponenten
Zusammensetzung:
(100 ml pro Fläschchen)
Inaktivierung von Penicillin G:* 10.000.000 IE/ml/min
*Nicht alle Penicilline sind hinsichtlich ihrer Inaktivierung durch Penicillinase mit Penicillin G vergleichbar. Für manche wird möglicherweise sogar 20-mal mehr Penicillinase benötigt als für Penicillin G.
Potenz:** 20.000 Levy-Einheiten/ml/min
**Levy-Einheit (LE): Penicillinase-Menge zur Inaktivierung von 59,3 IE (Internationale Einheiten) Penicillin-G-Natrium pro Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,0.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)