P0151
Poly(Glu, Tyr) Natriumsalz
Glu:Tyr (1:1), mol wt 20,000-50,000
Synonym(e):
Poly-(L-glutaminsäure-L-tyrosin) Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
Glu:Tyr (1:1)
Mol-Gew.
20,000-50,000
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable