O2378
Oxymetazolin -hydrochlorid
≥99%, solid
Synonym(e):
2-(4-tert.-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Löslichkeit
H2O: soluble
alcohol: soluble
Ersteller
Schering Plough
SMILES String
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChIKey
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3