Wichtige Dokumente
N7375
2-Naphthylphosphat Natriumsalz
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
2-Naphthylphosphat Mononatriumsalz, mono-Natrium-2-naphthylphosphat, Phosphorsäure-mono-2-naphthylester Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
2-Naphthylphosphat Natriumsalz,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3