Merck
479775
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
αα-Naphthylsäurephosphat, Mononatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8NaO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
αα-Naphthylsäurephosphat, Mononatriumsalz, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Verunreinigungen
<0.01% α-naphthol
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
InChIKey
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Breitspektrum-Inhibitor der Proteinphosphatase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteinphosphatase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Davidson, M.M., and Haslam, R.J. 1994. Biochem. J. 301, 41.
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable