Wichtige Dokumente
N6635
Nährstoffmischung F-10 aus Schinken
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for the in vitro tissue culture from rabbit
- to culture satellite cells from fish white muscle of trout
- for culturing neonatal porcine islets (NPIs)
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)