Wichtige Dokumente
N5139
Monoclonal Anti-Neurofilament 68 antibody produced in mouse
clone NR4, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Neurofilament light chain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NR4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen apparent mol wt 68 kDa
Enthält
15 mM sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
chicken, rat, pig, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFL(4747)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable