Merck
N3886
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat Hydrat
powder
Synonym(e):
Triphosphopyridin-Nukleotid Natriumsalz Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.39 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Form
powder
Farbe
white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChIKey
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Anwendung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADP+) und reduziertes β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADPH) sind ein Coenzym und Redoxpaar (NADP+:NADPH), das an zahlreichen enzymkatalysierten Oxidations-Reduktions-Reaktionen beteiligt ist. Das Redoxpaar NADP+/NADPH ermöglicht den Elektronentransfer in anabolen Reaktionen wie der Biosynthese von Fetten und Cholesterin und der Verlängerung von Fettsäureketten. Das Redoxpaar NADP+/NADPH wird in einer Vielzahl von Antioxidationsmechanismen verwendet, wo es Schutz vor der Akkumulation reaktiver Oxidationsspezies bietet. NADPH wird in vivo über den Pentosephosphatweg (PPP) erzeugt.
Biochem./physiol. Wirkung
Elektronenakzeptor
Verpackung
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Sonstige Hinweise
Dies ist die übliche Form von NADP. Nicht zu verwechseln mit 3′−NADP oder α-NADP!
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alzheimer's disease and cholesterol: the fat connection.
Canevari L, Clark JB.
Neurochemical Research, 32, 739-750 (2997)
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)
Paul A Fraser
Free radical biology & medicine, 51(5), 967-977 (2011-06-30)
The brain endothelium constitutes a barrier to the passive movement of substances from the blood into the cerebral microenvironment, and disruption of this barrier after a stroke or trauma has potentially fatal consequences. Reactive oxygen species (ROS), which are formed
Grant R Drummond et al.
Nature reviews. Drug discovery, 10(6), 453-471 (2011-06-02)
NADPH oxidases are a family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). The NOX1 (NADPH oxidase 1) and NOX2 oxidases are the major sources of ROS in the artery wall in conditions such as hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and ageing