Wichtige Dokumente
N3279
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor-β antibody produced in mouse
clone 25623, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-NGF-β
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
25623, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
capture ELISA: 2-8 μg/mL (detection antibody at 0.1-0.4 μg/ml)
neutralization: 0.1-0.4 μg/mL
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?