Wichtige Dokumente
N1665
5′-Nucleotidase human
recombinant, expressed in CHO cells, vial of 6-12 μg
Synonym(e):
CD73, NT5E, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in CHO cells
Qualitätsniveau
Beschreibung
contains a C-terminal 6-His tag
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
solution
enzyme activity
≥15 units/mg protein
Mol-Gew.
~61 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Verpackung
vial of 6-12 μg
Verunreinigungen
≤1.0 EU/μg endotoxin
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... NT5E(4907)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable