Merck
N1638
Sigma-Aldrich
Nystatin-Suspension
suspension, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
product name
Nystatin-Suspension, suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, BioReagent, suitable for cell culture
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
10,000 unit/mL in DPBS
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
yeast
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)O2)C(O)=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChIKey
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Polyen
Anwendung
Nystatin-Suspension wird verwendet:
  • zur Hemmung der caveolinvermittelten Endozytose
  • als Komponente von Eagle′s Minimum Essential Medium (EMEM)
  • zur Zählung von Milchsäurebakterien (LAB)
  • zur Prävention von Zellkulturkontamination und zur Induktion von Interleukin (IL)-1, IL-8 und Tumornekrosefaktor-α-Sekretion in Toll-like-Rezeptor 2 (TLR2) exprimierenden THP1-Zellen.
Dieses Produkt wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen in einer Menge von 24 mL/L empfohlen.
Biochem./physiol. Wirkung
Nystatin ist ein Polyen-Breitbandantibiotikum, das die Mikrostruktur von Lipid-Rafts modifiziert. Es kann auf der Zellmembran von Eukaryoten vorhandenes Cholesterin sequestrieren. Nystatin reguliert die Immunantworten durch Zytokinsignalverarbeitung, Lymphozytenaktivierung und Pathogenerkennung.
Vorsicht
Dieses Produkt ist bei 37 °C drei Tage lang stabil.
Angaben zur Herstellung
Filterung und Zellkulturtest bei 0,1 μ.
Sonstige Hinweise
Nystatin-Suspension ist in den Packungsgrößen 20 mL und 100 mL erhältlich.
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A method to maintain mammalian cells for days alive at 4 C
Moce-Llivina L and Jofre J
Cytotechnology, 46(1), 57-61 (2004)
Conservation characteristics of corn ears and stover ensiled with the addition of Lactobacillus plantarum MTD-1, Lactobacillus plantarum 30114, or Lactobacillus buchneri 11A44
Lynch JP, et al.
Journal of Dairy Science, 95(4), 2070-2080 (2012)
Ian T Stancil et al.
Nature communications, 12(1), 4566-4566 (2021-07-29)
The airway epithelium serves as the interface between the host and external environment. In many chronic lung diseases, the airway is the site of substantial remodeling after injury. While, idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) has traditionally been considered a disease of
Liu He et al.
eLife, 9 (2020-04-16)
The development of a polarized neuron relies on the selective transport of proteins to axons and dendrites. Although it is well known that the microtubule cytoskeleton has a central role in establishing neuronal polarity, how its specific organization is established
Quantification of gold nanoparticle cell uptake under controlled biological conditions and adequate resolution
Rothen-Rutishauser B, et al.
Nanomedicine (London, England), 9(5), 607-621 (2014)