L9143
Lipopolysaccharide aus Pseudomonas aeruginosa 10
purified by phenol extraction
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Pseudomonas aeruginosa (10)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
phenol extraction
Verunreinigungen
<3% Protein (Lowry)
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable