Wichtige Dokumente
N156
Naltriben methanesulfonate hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
NTB hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.CS(O)(=O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6oc7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H25NO4.CH4O3S.H2O/c28-18-8-7-15-11-20-26(29)12-17-16-3-1-2-4-19(16)30-22(17)24-25(26,21(15)23(18)31-24)9-10-27(20)13-14-5-6-14;1-5(2,3)4;/h1-4,7-8,14,20,24,28-29H,5-6,9-13H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t20-,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChIKey
VAGWKZSGWSRENH-HIAJFTJMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable