N0755
Netilmicin -sulfat (Salz)
Synonym(e):
1-N-Ethylsisomicin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@H]([C@H](OC[C@@]4(O)C)O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]5NCC)N)O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)O)O)C.N([C@@H]1[C@H]([C@H](OC[C@@]1(O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2NCC
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
InChIKey
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)