Wichtige Dokumente
MSST0056
SILu™Lite APOB48, Apolipoprotein B-48 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonym(e):
APOB48, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apolipoprotein B-48
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Markierung
FLAG® tagged
His tagged
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Eignung
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOB48(338)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable