Wichtige Dokumente
MAK557
Melanin Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
dermatological diseases; immunological diseases; neurological disorders
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup